Få mere at vide
IKA™ R 271 Boss Head Clamp
Artikelnummer. 10354771 Shop alle IKA produkter
Diameter (metrisk):
16 mm
Type:
Boss hovedklemme
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10354771
Brand: IKA™ 0002664000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En specialiseret klemme med åbninger til stativerne R 2722 og R 2723 samt forlængere med 16 mm diameter.
  • Spændeområde, stativ: 34mm
  • Spændeområde, forlængerarm: 16mm
  • Fremstillet af støbt aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) 0,6 tommer
Diameter (metrisk) 16 mm
Til brug med (udstyr) Til standene R 2722 og R 2723 samt tilbygninger
Type Boss hovedklemme