Få mere at vide
Universal vedhæftning til IKA Vortex 3 mixer
Artikelnummer. 10552023 Shop alle IKA produkter
Til brug med (udstyr):
IKA Vortex 3 mixer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10552023
Brand: IKA 0003342400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne vedhæftede fil med IKA Vortex 3 mixer. IKA™ Universal vedhæftning til IKA Vortex 3 Mixer tilbyder kontinuerlig touch-betjening.
Rund enhåndsbeslag med gummiindsats (kontinuerlig / touch-betjening)
155 mm dia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Universal tilknytning
Diameter (metrisk) 150 mm
Til brug med (udstyr) IKA Vortex 3 mixer