Få mere at vide
IKA™ RET Basic-magnetomrører
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10082823 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Model-:
RET Basic
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Model- unitSize
10082823 RET Basic Hver
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10082823 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003622000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12364.70 DKK
    11515.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 849.60 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Indstil nøjagtig temperatur og hastighedsindstilling via det digitale display, selv når det er slukket. IKA™ RET Basic-magnetomrører har et bredt hastighedsområde fra 0/50 til 1700 o/min og integreret temperaturkontrol. Hot Top-indikator advarer for at forhindre forbrændinger.
  • Bredt hastighedsområde fra 0/50 - 1700 o/min
  • Integreret temperaturstyring
  • Inkl. PT 1000 temperatursensor (PT 1000.60)
  • Præcis temperatur- og hastighedsindstilling via digitalt display, selv når det er slukket
  • Indstillet sikkerhedstemperaturgrænse vises digitalt
  • Hot Top-indikator advarsel om varme overflader for at undgå forbrændinger!
  • Digital visning af fejlkode
  • Med justerbart sikkerhedskredsløb for varmepladens temperatur (50 - 380°C)
  • Sikkerhedsmagnetomrører med varme, velegnet til drift uden opsyn
  • Bøsning iht. DIN 12878 til tilslutning af et kontakttermometer, f.eks. ETS-D5, muliggør præcis temperaturstyring
  • Højt sikkerhedsniveau takket være forbedret varmereguleringsteknologi
  • Lukket samling (IP 42) garanterer lang levetid
  • Meget bredt temperaturområde (RT - 340°C)
  • Ekstremt hurtige opvarmningstider Elektronisk hastighedskontrol
  • Høj magnetisk vedhæftning
  • Inkl. beskyttelsesdæksel H 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 50 til 1700 o/min
Omrøringspositioner 1
Topplademateriale Rustfrit stål
Spænding 220-230/115/100 V
Watt 630 w
Højde (metrisk) 95 mm
Længde (metrisk) 160 mm
Toppladediameter (metrisk) 135 mm
Elektriske krav 230V 50/60Hz
Frekvens 50/60 Hz
Inkluderer Pt1000-temperatursensor og beskyttelsesdæksel
Model- RET Basic
Temperaturområde (metrisk) RT til 340 °C
Type Sikkerhedsmagnetomrører
Vægt (metrisk) 2.5 kg