Beskrivelse
Speciel ryster til rystning af to eller fire mikrotiterplader.
- Elektronisk hastighedskontrol
- Digital timer
- Alarm for at angive den indstillede tid er udløbet
- Inkluderer vedhæftning (uden mikrotiterplade)
- Rystende bevægelse: orbital
- Orbital diameter: 3 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 3 mm |
| Hastighedsområde | 0 til 1100 rpm |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz |
| Temperaturområde (metrisk) | 5 °C til 40 °C |
| Watt | 45 W |
| Produkttype | Digital Microtiter Shaker |
| Certificeringer/compliance | IP 21, DIN EN 60529 |
| Temperaturkontrol | Digital |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Dybde (metrisk) | 320 mm |
| Vis mere |