Få mere at vide
Rustfrit stål remklemme til IKA Eurostar Power Control-Visc P4 og P7 omrørere
Artikelnummer. 10618972 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Mængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10618972 1 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 10618972 Leverandør IKA Leverandørnr. 0003159000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3440.00 DKK
    3328.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 111.59 DKK
    3% Slukket
På lager
Brug denne rustfri stålklemme til at sikre beholdere mod vægge eller synkronisere rotation under omrøring. IKA™ Strapklemmer i rustfrit stål er designet til IKA Eurostar Power Control-Visc P4 og P7 omrørere
  • Inkluderer krydskravesamling til Boss Head 14-259-123 og fastgørelsesvinkelstang
  • Til brug med stativer 14-259-86 og 14-259-039
  • Velegnet til fartøjer fra 1 3/8 til 11 tommer. (40 til 330 mm) dia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Boss Head Clamp R 270
Mængde 1 hver
Type RH 5 remklemme