Få mere at vide
ETS-D5 elektronisk kontakttermometer
Artikelnummer. 10555243 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +450 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) unitSize
10555243 -50 °C til +450 °C Hver
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10555243 Leverandør IKA Leverandørnr. 0003378000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3945.00 DKK
    3634.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 310.62 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Sikrer perfekt temperaturkontrol uden at overskride den indstillede temperatur, selv ved hurtig opvarmning. IKA™ ETS-D5 elektronisk kontakttermometer inkluderer tre patenterede driftstilstande for at garantere optimal tilpasning til din arbejdsmetode.
Til brug med alle magnetomrørere med kontakttermometerbøsning i henhold til DIN 12878, klasse 2 (dvs. IKA , Heidolph og Corning med adapter AD-C1). Sikrer perfekt temperaturkontrol uden at overskride den indstillede temperatur, selv ved hurtig opvarmning.
Funktioner
  • Optimeret PID-styring
  • Nulstil funktion
  • Sensor i rustfrit stål, H-62
Tre driftstilstande
  • A: Velegnet til arbejde med varierende parametre (fra -50° til 450°°C); sikkerhedstemperatur justerbar
  • B: Velegnet til seriedrift under ensartede forhold
  • C: Velegnet til drift uden opsyn
Specifikationer
  • Temperaturområde: -50° til +450 °C
  • Opløsning: 0,01K
  • Målenøjagtighed: ±0,2K + tolerance PT1000 (DIN IEC 751 Klasse A)
  • Varmekontrolnøjagtighed:± 0,1K
  • Kontrolnøjagtighed med sensor:± 0,5K
  • Nedsænkningsdybde: 200 mm
  • Wx Dx H: 82x 22x 83 mm (uden sensor)
  • Vægt: 0,2 kg
  • Tilladt ON-tid: 100%
  • Tilladt omgivelsestemperatur: 0° til 60 °C
  • Tilladt relativ fugtighed: 80 %
  • Beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 54
  • Spænding: 8-16V
Alle værdier er taget fra hukommelsen. Dette sikrer perfekt beskyttelse mod utilsigtet forkert justering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificeringer/compliance DIN EN 60529, IP 54
Dybde (metrisk) 22 mm
Dimensioner (L x B x H) 22 x 82 x 83 mm
Højde (metrisk) 83 mm
Opløsning 0,1K (temperatur)
Vægt (metrisk) 0.2 kg
Produkttype Kontakt termometer
Maks. Temperatur (metrisk) 450 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +450 °C
Til brug med (udstyr) Magnetiske omrørere
Nøjagtighed ±2+ tolerance PT10000 (temperatur) ±0,5 K (varmeregulering med medium)
Nedsænkningslængde 200 mm
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 82 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.