Beskrivelse
- Maksimal omrøringskapacitet 1L
- Højere hastighedsområde fra 0 til 2500 rpm
- Digital LED hastighedsdisplay
- Fremragende kemikalieresistens på grund af glastop og syntetisk bund lavet af TPC-ET
- Genanvendelige materialer
Overholdelse
Beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529 IP 54, cULus-listet.
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 0 til 2500 rpm |
| Omrøringspositioner | 1 |
| Topplademateriale | Glas |
| Volumen | 1 l |
| Vise | LED |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 4 w |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Toppladediameter (metrisk) | 115 mm |
| Strømstyrke | 300 mA |
| Vis mere |