Få mere at vide
IKA™ Magnetisk kogepladeomrører, 50 °°C til 500 °C, °Keramik
Artikelnummer. 10625435 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Topplademateriale:
Keramisk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Topplademateriale Pakningsstørrelse
10625435 Keramisk Hver
1 options
Artikelnummer. 10625435 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003581200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6179.67 DKK
    5753.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 425.85 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Omrøringsområde: 100 til 1500 o/min, Form: Firkantet, Størrelse: 180 x 180 mm
Magnetomrører med keramisk varmeplade giver fremragende kemikalieresistens.
  • Kraftig motor til omrøringsmængder på 5, 10 eller 15 l (H2O)
  • Fast sikkerhedskreds på 550°C
  • Hot Top-indikator advarer mod forbrændinger
  • Præcis temperaturindstilling via digitalt display (LED)
  • Digital visning af fejlkode
  • Forhøjet kontrolpanel til beskyttelse mod lækkende væsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Spænding 100/120/230 V
Sikkerhedsfunktioner Fast sikkerhedskredsløb på 550 °C
Omrøringsfunktioner Magnetomrører med varme og keramisk varmeplade, som giver fremragende kemikalieresistens
Elektriske krav 230 / 120 / 100 V, 50/60Hz
Model- C-MAG HS 7
Sål funktioner Tilslutning for ekstern sensor: ETS-D5
Længde (engelsk) 13 tommer
Størrelse 180 x 180 mm
Højde (metrisk) 105 mm
Temperatur (metrisk) 50 °C til 500 °C
Temperatur (engelsk) 122 °F til 932 °F
Stuetemperatur 5 °C til 40 °C
Højde (engelsk) 4,1 tommer
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 220 mm
Længde (metrisk) 330 mm
Bredde (engelsk) 8,7 tommer
Watt 1020 W
Vægt (engelsk) 11 lb.
Vægt (metrisk) 5 kg
Type Omrøringsvarmeplader
Form Firkant
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 10 L
Omrøringsområde 100 til 1500 o/min
Vise LED