Få mere at vide
Fisherbrand™ Type III Soda Lime-glasprøvehætteglas
Artikelnummer. p-8000422 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
2 ml
3 ml
4 ml
8 ml
16 ml
25 ml
35 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 250
Artikelnummer. 14851582
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse pålidelige hætteglas til lille prøveopsamling, analyse eller opbevaring. Fisherbrand™ Type III Soda Lime Glass prøvehætteglas er ideelle til en række diagnostiske, farmaceutiske og sundhedsmæssige anvendelser.
  • Klart Type III Soda Lime Glas hætteglas
  • Med push-in hætte
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 25 mm
Farve Klar
Materiale Soda limeglas (type 3)
Volumen (metrisk) 16 ml
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Push-in hætte
Højde (metrisk) 50 mm
Mængde 100 Pk.