Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 25 mm |
| Farve | Klar |
| Materiale | Soda limeglas (type 3) |
| Volumen (metrisk) | 25 ml |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Lukketype | Push-in hætte |
| Mængde | 100 Pk. |
| Højde (metrisk) | 75 mm |