Få mere at vide
Fisherbrand™ Type III Soda Lime-glasprøvehætteglas
Artikelnummer. 14801592 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
2 ml
3 ml
4 ml
8 ml
16 ml
25 ml
35 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 250
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 14801592
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Brug disse pålidelige hætteglas til lille prøveopsamling, analyse eller opbevaring. Fisherbrand™ Type III Soda Lime Glass prøvehætteglas er ideelle til en række diagnostiske, farmaceutiske og sundhedsmæssige anvendelser.
  • Clear Type III Soda Lime Glass vial
  • With push-in cap
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 25 mm
Farve Clear
Materiale Soda Lime Glass (Type 3)
Volumen (metrisk) 35 ml
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polyethylene
Lukketype Push-in Cap
Højde (metrisk) 100 mm
Mængde 100 Pk.