Få mere at vide
Fisherbrand™ Type III Soda Lime-glasprøvehætteglas
Artikelnummer. 14801582 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
3 ml
4 ml
8 ml
16 ml
25 ml
35 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 250
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
14801582 2 ml Pakke med 250
14851582 16 ml Pakke med 100
14841582 3 ml Pakke med 250
14881582 25 ml Pakke med 100
14821582 8 ml Pakke med 100
14801592 35 ml Pakke med 100
14811582 4 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 14801582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    501.00 DKK
    435.96 DKK / Pakke med 250
    Spare 65.04 DKK
    12% Slukket
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse pålidelige hætteglas til lille prøveopsamling, analyse eller opbevaring. Fisherbrand™ Type III Soda Lime Glass prøvehætteglas er ideelle til en række diagnostiske, farmaceutiske og sundhedsmæssige anvendelser.
  • Klart Type III Soda Lime Glas hætteglas
  • Med push-in hætte
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Farve Klar
Materiale Soda limeglas (type 3)
Volumen (metrisk) 2 ml
nr. pr. pakke 250
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Push-in hætte
Mængde 250 Pk.
Højde (metrisk) 38 mm