Learn More
Proteintech IHCeasy STAT4 Ready-To-Use IHC Kit
Alle ansehen Proteintech Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
50 prøver
Beschreibung
KHC1736 is a ready-to-use IHC kit for staining of STAT4. The kit provides all reagents, from antigen retrieval to cover slip mounting, that require little to no diluting or handling prior to use. Simply apply the reagents to your sample slide according to the protocol and you're steps away from obtaining high-quality IHC data.
Spezifikation
Spezifikation
| Mængde | 50 prøver |
| Form | Væske |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur