Få mere at vide
Proteintech IHCeasy glat muskel aktin Klar-til-brug IHC-sæt
Artikelnummer. 17758074 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Mængde:
50 prøver
Artikelnummer. Mængde
17758074 50 prøver
1 options
Artikelnummer. 17758074 Leverandør Proteintech Leverandørnr. KHC005350T
Et brugsklart IHC-kit til farvning af glatmuskelaktin (ASMA).
KHC0053 er et brugsklart IHC-kit til farvning af glatmuskelaktin (ASMA). Sættet indeholder alle reagenser, fra antigenhentning til dækglasmontering, der kræver lidt eller ingen fortynding eller håndtering før brug. Påfør blot reagenserne på dit prøveglas i henhold til protokollen, og du er skridt væk fra at opnå IHC-data af høj kvalitet.
Tekniske data
Produkttype Immunhistokemi kit
Målarter ADN, Mus, Rotte
Mængde 50 prøver
Form Blanding
Prøvetype FFPE væv
Sættets indhold 100 mL antigenindhentningsbuffer, 2 x 100 mL vaskebuffer, 5 mL blokeringsbuffer, 5 mL primært antistof, 5 mL sekundært antistof, 0,2 mL kromogen komponent A, 4 mL kromogen komponent B, 5 mL signalforstærker, 5 mL-reagens, 5 mL-reagens, mediemontering, 5 mL-reagens