Få mere at vide
Proteintech IHCeasy S100B Klar-til-brug IHC-sæt
Shop alle Proteintech produkter
Mængde:
50 prøver
Beskrivelse
KHC0050 er et IHC-sæt klar til brug til farvning af S100B. Sættet indeholder alle reagenser, fra antigenhentning til dækglasmontering, der kræver lidt eller ingen fortynding eller håndtering før brug. Påfør blot reagenserne på dit prøveglas i henhold til protokollen, og du er skridt væk fra at opnå IHC-data af høj kvalitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Immunhistokemi kit |
| Målarter | ADN, Mus, Rotte |
| Mængde | 50 prøver |
| Form | Blanding |
| Prøvetype | FFPE væv |
| Sættets indhold | 100 mL antigenindhentningsbuffer, 2 x 100 mL vaskebuffer, 5 mL blokeringsbuffer, 5 mL primært antistof, 5 mL sekundært antistof, 0,2 mL kromogen komponent A, 4 mL kromogen komponent B, 5 mL signalforstærker, 5 mL-reagens, 5 mL-reagens, mediemontering, 5 mL-reagens |