Learn More
Proteintech IHCeasy PTPRN Klar-til-brug IHC-sæt
Product Code. 18038075 Shop All Proteintech Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 prøver
Product Code. Mængde
18038075 50 prøver
1 options
Product Code. 18038075 Supplier Proteintech Supplier No. KHC176550TS
 Begrænset vare
På lager
KHC1765 er et færdigt IHC-kit til farvning af PTPRN.
KHC1765 er et IHC-kit klar til brug til farvning af PTPRN. Sættet indeholder alle reagenerne, fra antigenudvinding til montering af dækslede, som kræver lidt eller ingen fortynding eller håndtering før brug. Påfør blot reagenserne på din prøve-slide i henhold til protokollen, og du er kun få skridt fra at opnå IHC-data af høj kvalitet.
Specifications
Mængde 50 prøver
Form Væske