Få mere at vide
Proteintech IHCeasy P53 Klar-til-brug IHC-sæt
Artikelnummer. 17600147 Shop alle Proteintech produkter
Mængde:
50 prøver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17600147
Brand: Proteintech KHC007950T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Klar-til-brug IHC-sæt
KHC0079 er et IHC-sæt, der er klar til brug, til farvning af P53. Sættet indeholder alle reagenser, fra antigenhentning til dækglasmontering, der kræver lidt eller ingen fortynding eller håndtering før brug. Påfør blot reagenserne på dit prøveglas i henhold til protokollen, og du er få skridt væk fra at opnå IHC-data af høj kvalitet.
Tekniske data
Klonalitet Monoklonal
Målarter ADN
Mængde 50 prøver
Til brug med (applikation) Immunhistokemi (IHC)
Arter Mus
Indhold og opbevaring Alle reagenser opbevares ved 2 °C til 8 °C. Sættet er holdbart i 6 måneder fra modtagelsesdatoen.
Sættets indhold
  • Antigenhentningsbuffer (100 ml, 50 x)
  • Vaskebuffer (100 ml x 2, 20 x)
  • Blokerende buffer (5 ml, RTU)
  • Kanin polyklonalt primært antistof (5 ml, RTU)
  • Polymer-HRP-ged anti-mus sekundært antistof (5 ml, RTU)
  • Chromogen komponent A (0,2 ml, RTU)
  • Kromogenkomponent B (4 mL, RTU)
  • Signalforstærker (5 mL, RTU)
  • Modfarvningsreagens (5 mL, RTU)
  • Monteringsmedie (5 mL, RTU)
  • Dataark (1 kopi)
  • Manual (1 kopi)