Beskrivelse
KHC1687 er et IHC-kit klar til brug til farvning af NCBP1. Sættet indeholder alle reagenser, fra antigenudtagning til montering af dækslede, som kræver lidt eller ingen fortynding eller håndtering før brug. Påfør blot reagenserne på din prøve-slide i henhold til protokollen, og du er kun få skridt fra at opnå IHC-data af høj kvalitet.
Specifications
Specifications
| Mængde | 50 prøver |
| Form | Væske |