Få mere at vide
Proteintech IHCeasy MAP2 Klar-til-brug IHC Kit
Shop alle Proteintech produkter
Mængde:
50 prøver
Beskrivelse
- Dette sæt indeholder alle reagenser, fra antigenudvinding til dækglasmontering, som kræver lidt eller ingen fortynding eller håndtering før brug.
- Påfør blot reagenserne på dit prøveglas i henhold til protokollen, og du er få skridt væk fra at opnå IHC-data af høj kvalitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Målarter | ADN, Rotte, Mus |
| Mængde | 50 prøver |
| Prøvetype | FFPE væv |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C |
| Emballagemængde | 50 prøver |
| Tilstrækkelig til | 50 reaktioner |