Få mere at vide
Proteintech IHCeasy GLUL Klar-til-brug IHC-sæt
Artikelnummer. 17456743 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Emballagemængde:
50 prøver
Artikelnummer. Emballagemængde
17456743 50 prøver
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17456743 Leverandør Proteintech Leverandørnr. KHC003750T
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Et brugsklart IHC-kit til farvning af glutaminsyntetase (GS eller GLUL).
  • Dette sæt indeholder alle reagenser, fra antigenudvinding til dækglasmontering, som kræver lidt eller ingen fortynding eller håndtering før brug.
  • Påfør blot reagenserne på dit prøveglas i henhold til protokollen, og du er få skridt væk fra at opnå IHC-data af høj kvalitet.
Tekniske data
Målarter ADN, Rotte, Mus
Prøvetype FFPE væv
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C
Emballagemængde 50 prøver
Tilstrækkelig til 50 reaktioner