Få mere at vide
Proteintech IHCeasy G3BP1 Klar-til-brug IHC Kit
Shop alle Proteintech produkter
Mængde:
50 prøver
Beskrivelse
KHC0047 er et brugsklart IHC-kit til farvning af G3BP1. Sættet indeholder alle reagenser, fra antigenhentning til dækglasmontering, der kræver lidt eller ingen fortynding eller håndtering før brug. Påfør blot reagenserne på dit prøveglas i henhold til protokollen, og du er skridt væk fra at opnå IHC-data af høj kvalitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Immunhistokemi kit |
| Målarter | ADN, Mus, Rotte |
| Mængde | 50 prøver |
| Form | Blanding |
| Prøvetype | FFPE væv |
| Sættets indhold | 100 mL antigenindhentningsbuffer, 2 x 100 mL vaskebuffer, 5 mL blokeringsbuffer, 5 mL primært antistof, 5 mL sekundært antistof, 0,2 mL kromogen komponent A, 4 mL kromogen komponent B, 5 mL signalforstærker, 5 mL-reagens, 5 mL-reagens, mediemontering, 5 mL-reagens |