missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Proteintech IHCeasy Ezrin klar til brug IHC-sæt
Shop alle Proteintech produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 prøver
Beskrivelse
KHC0094 er et brugsklart IHC-kit til farvning af Ezrin. Sættet indeholder alle reagenser, fra antigenhentning til dækglasmontering, der kræver lidt eller ingen fortynding eller håndtering før brug. Påfør blot reagenserne på dit prøveglas i henhold til protokollen, og du er få skridt væk fra at opnå IHC-data af høj kvalitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Klonalitet | Polyklonal |
| Målarter | ADN, Mus |
| Mængde | 50 prøver |
| Til brug med (applikation) | Immunhistokemi (IHC) |
| Arter | Kanin |
| Indhold og opbevaring | Alle reagenser opbevares ved 2 °C til 8 °C. Sættet er holdbart i 6 måneder fra modtagelsesdatoen. |
| Sættets indhold |
|
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion