missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Proteintech IHCeasy DDR1 klar til brug IHC-sæt

Artikelnummer. 17600197 Shop alle Proteintech produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 prøver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Artikelnummer. 17600197

Brand: Proteintech KHC012950T

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Klar-til-brug IHC-sæt

KHC0129 er et IHC-sæt, der er klar til brug, til farvning af DDR1. Sættet indeholder alle reagenser, fra antigenhentning til dækglasmontering, der kræver lidt eller ingen fortynding eller håndtering før brug. Du skal blot påføre reagenserne på dit prøveglas i henhold til protokollen, og du er skridt væk fra at opnå IHC-data af høj kvalitet.

Tekniske data

Klonalitet Polyklonal
Målarter ADN
Mængde 50 prøver
Til brug med (applikation) Immunhistokemi (IHC)
Arter Kanin
Indhold og opbevaring Alle reagenser opbevares ved 2 °C til 8 °C. Sættet er holdbart i 6 måneder fra modtagelsesdatoen.
Sættets indhold
  • Antigenhentningsbuffer (100 ml, 50 x)
  • Vaskebuffer (100 ml x 2, 20 x)
  • Blokerende buffer (5 ml, RTU)
  • Kanin polyklonalt primært antistof (5 ml, RTU)
  • Polymer-HRP-ged-anti-kanin sekundært antistof (5 mL, RTU)
  • Chromogen komponent A (0,2 ml, RTU)
  • Kromogenkomponent B (4 mL, RTU)
  • Signalforstærker (5 mL, RTU)
  • Modfarvningsreagens (5 mL, RTU)
  • Monteringsmedie (5 mL, RTU)
  • Dataark (1 kopi)
  • Manual (1 kopi)
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.