Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ IHC/ICC Blocking Buffer - Højt proteinindhold
Artikelnummer. 15536276
Skift visning
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15536276 50 ml 50ml
1 options
Artikelnummer. 15536276 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 00495254
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet til brug i immunhistokemi og immuncytokemi-protokoller, som kræver blokering af ikke-specifikke bindingssteder. IHC/ICC Blocking Buffer, High Protein anbefales til væv og antistoffer med høj baggrundsfarvning, nukleare antigener og FFPE-væv.
  • Kan bruges både i blokeringstrinnet og som fortyndingsmiddel til primære og sekundære antistoffer under antistofinkubationstrin
  • Kompatibel med organiske farvestofkonjugerede antistoffer såvel som ukonjugerede antistoffer, der kan bruges i to- og tretrinsfarvningsprotokoller
  • Leveres som 1X stamløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Blokerende buffer
Til brug med (applikation) Immunocytokemi (ICC)
Fysisk form Væske
Produktlinje eBioscience
Mængde 50 ml