Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ IHC Antigen Retrieval Solution - Lav pH (10X)
Artikelnummer. 15566276
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15566276 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 15566276 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 00495558
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet til brug under det varmeinducerede epitop-hentningstrin (HIER) før immunhistokemi på formalinfikserede paraffinindlejrede vævssnit. Brugt i kombination med varme har vist sig at genoprette antigeniciteten af proteiner, der er modificeret under formalinfikseringen af væv.
  • Leveres som 10x stamopløsning
  • Fortynding af denne buffer til 1x med vand af reagenskvalitet resulterer i en 10 mM natriumcitratopløsning, pH 6,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype IHC Antigen Retrieval Solution
Mængde 500 mL
Til brug med (applikation) Immunhistokemi (IHC)
Produktlinje eBioscience
Form Væske