Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ IHC Antigen Retrieval Solution - Høj pH (10X)
Artikelnummer. 15576276
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15576276 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 15576276 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 00495658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00 DKK
    1874.65 DKK / 500ml
    Spare 255.35 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Designet til brug under det varmeinducerede epitopgenvindingstrin (HIER) før immunhistokemi på formalinfikserede paraffinindlejrede vævssnit. Brug i kombination med varme har vist sig at genoprette antigeniciteten af proteiner, der er modificeret under formalinfikseringen af væv.
  • Leveres som 10x stamopløsning
  • Fortynding af denne buffer til 1x med vand af reagenskvalitet resulterer i en 10 mM Tris, 1 mM EDTA-opløsning, pH 9,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype IHC Antigen Retrieval Solution
Mængde 500 mL
Til brug med (applikation) Immunhistokemi (IHC)
Produktlinje eBioscience
Form Væske