Få mere at vide
Iguratimod, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iguratimod |
| CAS | 123663-49-0 |
| Molekylær formel | C17 H14 N2 O6 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-[3-(Formylamino)-4-oxo-6-phenoxy-4H-1-benzopyran-7-yl]-methanesulfonamide, 3-Formylamino-7-methylsulfonylamino-6-phenoxy-4H-1-benzopyran-4-one, Careram, Kolbet, N-[3-(Formylamino)-4-oxo-6-phenoxy-4H-chromen-7-yl]methanesulfonamide, T 614, T 614 (antiinflammatory) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14N2O6S/c1-26(22,23)19-13-8-15-12(17(21)14(9-24-15)18-10-20)7-16(13)25-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,19H,1H3,(H,18,20) |
| SMIL | CS(=O)(=O)Nc1cc2OC=C(NC=O)C(=O)c2cc1Oc3ccccc3 |
| IUPAC navn | N-[7-(methanesulfonamido)-4-oxo-6-phenoxychromen-3-yl]formamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.37 |
| Formel vægt | 374.0573 |