Få mere at vide
Novus Biologicals™ IGSF4C/SynCAM4 Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mg
Beskrivelse
The IGSF4C/SynCAM4 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Cellelinje | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC213683 and based on accession number NM_145296. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Mængde | 0.1 mg |
| Opbevaringsbuffer | RIPA buffer |
| Renhed | Protein |
| Testspecificitet | Homo sapiens cell adhesion molecule 4 (CADM4), mRNA. |
| Indhold og opbevaring | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Proteintilstand | Native |
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido