missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (+)-Igmesine hydrochloride

Beskrivelse
(+)-Igmesine hydrochloride is a selective σ1 receptor ligand (KD = 19.1 nM), with little or no activity at σ2 receptors (IC50 > 1000 nM). Inhibits the NMDA-induced increase in cGMP in a concentration-dependent manner (IC50 value is approximately 100 nM). Weak inhibitor of brain 5-HT uptake in vitro. Exhibits neuroprotective and antidepressant effects.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-N-Cyclopropylmethyl-α-ethyl-N-methyl-α-[(2E)-3-phenyl-2-propenyl)benzenemethanamine hydrochloride |
| CAS | 130152-35-1 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighed | Soluble to 50mM in DMSO |
| Molekylær formel | C23H29N.HCl |
| Formel vægt | Observed MW: 355.94 |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?