Få mere at vide
IgM (H+L) Mouse anti-Rabbit, PerCP, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18039105
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
18039105 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18039105 Leverandør Bio-Techne Leverandørnr. NBP268467PCP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mouse Monoclonal Antibody
IgM (H+L) Monoclonal antibody specifically detects IgM (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IgM (H+L)
Applikationer Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon NRBM
Konjugeret PerCP
Formulering PBS
Værtsarter Mouse
Immunogen Rabbit IgM
Oprensningsmetode Protein A purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Rabbit
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1