Få mere at vide
Invitrogen™ iGlow™ White prøvebakke
Beskrivelse
White Invitrogen iGlow Imaging Tray er en prøvebakke, der er designet til eksklusiv brug med iGlow Gel Dokumentationssystemet under applikationer af White LED-lyskilder. Denne tray repræsenterer en komponent i et tre-bakke system, der inkluderer UV- og blålysvarianter, hver svarende til specifikke LED-lyskilder i billeddanneren. Ved indsættelse i iGlow, genkendes bakkerne af instrumentet, som automatisk aktiverer de tilsvarende billedindstillinger. Denne tray er påkrævet for alle synlige proteingel-applikationer på iGlow Gel Documentation System.
Funktioner:
- Automatisk bakkegenkendelse: Sensorer indbygget i iGlow prøveskuffen genkender automatisk, hvilken bakke der er installeret, hvilket reducerer risikoen for brugerfejl.
- Brugervenligt design: Store placeringspins gør det nemt at installere prøvebakkerne korrekt, hvilket muliggør ensartet billeddannelse.
- Let at rengøre: Kompatibel med 70% ethanol- eller IPA-rengøringsmidler, er den hvide bakke nem at holde ren fra prøve til prøve.
Præcisionspositionering
Den hvide prøvebakke indeholder tre store hak, der arbejder sammen med tilsvarende placeringsbenene for at muliggøre korrekt justering af bakken i billedsystemet for ensartede resultater. Integrerede sensorer i iGlow systemet genkender automatisk bakken, når de indsættes, og aktiverer de tilsvarende billedkontrolsystemer, hvilket reducerer risikoen for brugerfejl.
Avanceret transillumination til forbedret prøvevisualisering
Den hvide bakke placeres over billedsensorens transillumination LED-array. I den position filtrerer bakken og fordeler lyset, hvilket muliggør ensartet belysning over hele synsfeltet og høj synlighed af prøven til synlige proteingel-applikationer.
Prøve-kompatibilitet
Den hvide bakke understøtter en række almindeligt anvendte proteingelfarver, herunder Coomassie blå, sølvfarvet og flere. Når denne fleksibilitet kombineres med de andre prøvebakker, gør det forskere muligt at bruge en enkelt platform til forskellige gel-billeddannelsesteknikker.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | iGlow |
| Til brug med (applikation) | Proteingel-billeddannelse |
| Produkttype | Gel-dokumentationssæt |
| Mængde | 1 hv. |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | iGlow Gel-dokumentationssystem |
| Størrelse | 14 x 21 cm |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.