Få mere at vide
Invitrogen™ iGlow™ UV-prøvebakke
Beskrivelse
Invitrogen iGlow UV Imaging Tray er en prøvebakke designet til eksklusiv brug med iGlow Gel Documentation System under UV LED-lyskildeapplikationer. Denne tray repræsenterer en komponent i et tre-bakke system, der inkluderer blå og hvide lysvarianter, hver svarende til specifikke LED-lyskilder i imageren. Ved indsættelse i iGlow, genkendes UV-trayen af instrumentet, som automatisk aktiverer de tilsvarende billedindstillinger. Denne tray er nødvendig for alle UV-applikationer på iGlow Gel Documentation System.
Funktioner:
- Automatisk bakkegenkendelse: Sensorer indbygget i iGlow prøveskuffen genkender automatisk, hvilken bakke der er installeret, hvilket reducerer risikoen for brugerfejl.
- Brugervenligt design: Store placeringspins gør det nemt at installere prøvebakkerne korrekt, hvilket muliggør ensartet billeddannelse.
- Let at rengøre: Kompatibel med 70% ethanol- eller IPA-rengøringsmidler, UV-bakken er nem at holde ren fra prøve til prøve.
Præcisionspositionering
UV-prøvebakken indeholder tre store hak, der arbejder sammen med tilsvarende placeringsbenene for at muliggøre korrekt justering af bakken i billedsystemet for ensartede resultater. Integrerede sensorer i iGlow systemet genkender automatisk bakken, når de indsættes, og aktiverer de tilsvarende billedkontrol, hvilket reducerer risikoen for brugerfejl.
Avanceret transillumination til forbedret prøvevisualisering
UV-bakken placeres over billedapparatets transillumination LED-array. I denne position filtrerer bakken og fordeler UV-lyset, hvilket muliggør ensartet belysning over hele synsfeltet og høj synlighed af prøverne til fluorescerende detektionsapplikationer.
Prøve-kompatibilitet
UV-bakken understøtter et bredt udvalg af almindeligt anvendte DNA- og proteingelfarver, herunder Ethidium bromid, SYBR Safe guld SYBR , SYBR grøn, SYPRO rubin, Coomassie orange, oriole og mere. Denne fleksibilitet gør det muligt for forskere at bruge en enkelt platform til forskellige gel-billeddannelsesteknikker.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | iGlow |
| Til brug med (applikation) | DNA-gelbilleddannelse |
| Produkttype | Gel-dokumentationssæt |
| Mængde | 1 hv. |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | iGlow Gel-dokumentationssystem |
| Størrelse | 14 x 21 cm |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.