Få mere at vide
Invitrogen™ iGlow™ UV-sikkerhedssikring
Beskrivelse
Invitrogen iGlow UV Safety Guard er en beskyttelsesskærm designet til brug med iGlow Gel Documentation System under gel-eksision. Dette tilbehør hjælper med at beskytte brugerne mod skadelig UV-stråling, samtidig med at prøven opretholdes under belysning. Integrerede sensorer i iGlow billedsensoren registrerer automatisk sikkerhedsbeskyttelsen, så UV- og blålysbelysning kun er tilladt med skuffen åben, når beskyttelsesskærmen er korrekt installeret. Det brugervenlige design muliggør hurtig installation og kompakt sammenklappelig opbevaring i prøvebakkeholderen iGlow (IGA014). Denne sensorbaserede sikkerhedsmekanisme muliggør både driftsmæssig bekvemmelighed og forbedret brugersikkerhed under gel-udtagning.
Funktioner:
- Automatisk sensorteknologi: Indbyggede sensorer reducerer potentiel eksponering for UV-lys ved kun at aktivere skuffe-åben LED-belysning, hvis sikkerhedssikringen er på plads. Hvis den ikke er til stede eller fjernes, deaktiveres LED'erne.
- Nem installation: Intuitivt design muliggør hurtig forberedelse til gel-excision, hvilket reducerer tiden til at fjerne prøvebånd og hjælper med at lette overgangen til nedstrøms processer.
- Pladsbesparende design: Det sammenklappelige design gør det muligt at opbevare dette tilbehør kompakt i iGlow Sample Tray Holder, når det ikke er i brug, hvilket minimerer det nødvendige bord- og opbevaringsplads til billedbehandling.
UV-sikkerhedssikringssystem
Forbedret sikkerhed via automatiseret lysstyring
UV-sikkerhedsbeskyttelsen bruger et hængslet to-komponent design, der hjælper med at beskytte laboratoriearbejdere under gel-eksision. Store tapper placeret på den nederste del af skærmen glider tæt ned i præcisionskonstruerede spor indbygget i panelet i prøveskuffen, hvilket muliggør nem installation og sikrer en sikker pasform. Når de nederste tapper er korrekt placeret, foldes den øverste del af beskyttelsen over på touchskærmen og skaber en barriere mellem brugeren og transilluminatoren, som filtrerer lyset, før det når operatøren. Siderne efterlades åbne for prøveadgang, hvilket kræver, at korrekt PPE bæres for sikker excision. Systemet anvender integrerede sensorer, der registrerer, om tapperne er korrekt installeret, og gel-dokumentationssystemet vil kun oplyse prøven, når denne kritiske sikkerhedsforanstaltning bekræftes at være på plads. Derudover inkluderer sikkerhedssystemet en automatisk nedlukningsfunktion, der straks deaktiverer LED-belysning, hvis skærmen fjernes under drift, hvilket tilføjer et ekstra lag beskyttelse mod utilsigtet eksponering.
Avanceret lysfiltreringsteknologi
Den plastiske UV-sikkerhedsbeskytter anvender specielt formulerede materialer, der er designet til kompatibilitet med både UV- og Blue LED-belysningssystemer. Skærmens filtreringsteknologi blokerer skadelig UV-stråling, samtidig med at den filtrerer blåt lys for at muliggøre klar synliggørelse af prøvebånd under ekscisionsprocedurer. Dette dobbeltfunktionelle design gør det muligt for forskere at opretholde visuel og fysisk adgang til deres prøver, samtidig med at det beskytter mod potentielt skadelig UV-stråling. Dette kritiske tilbehør muliggør sikker gel-excision på billedsystemet, hvilket undgår unødvendig prøveoverførsel og reducerer risikoen for forurening eller prøvetab.
Pladsbesparende opbevaring
Sikkerhedsbeklædningens ergonomiske, sammenklappelige design muliggør bekvem opbevaring i bakkeholderen iGlow og sparer laboratorieplads, når skinnen ikke er i brug. Ved at opbevare sikkerhedsbeskyttelsen i bakkeholderen forbliver sikkerhedsudstyret tilgængeligt, mens der opretholdes et organiseret arbejdsområde, hvilket understøtter overgangen mellem billeddannelse og excisionsprocedurer, som er vigtig for højkapacitets geldokumentationsworkflows.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | iGlow |
| Til brug med (applikation) | DNA og synlig gel-billeddannelse |
| Produkttype | Gel-dokumentationssæt |
| Mængde | 1 hv. |
| Farve | Orange |
| Til brug med (udstyr) | iGlow Gel-dokumentationssystem |
| Inkluderer | Sammenklappelig sikkerhedsvagt |
| Bølgelængde | UV-filtreringsformulering |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.