Få mere at vide
Invitrogen™ iGlow™ Gel Dokumentationssystem
Beskrivelse
Invitrogen iGlow Gel Documentation System er en fleksibel og intuitiv billedbehandlingsplatform for nukleinsyre- og proteingeler. Med 'one touch'-optagelsesfunktionalitet tager billedoptagelsesprocessen kun få sekunder fra prøveindsættelse til billedoptagelse. Automatisk bakkegenkendelse forenkler billeddannelsesprocessen ved at registrere, hvilken prøvebakke der indsættes, og kun aktivere den tilsvarende billedindstilling. Med en indbygget 12 tommer touchskærm, tre forskellige LED-transilluminatorlyskilder (blå, UV og hvid) og et sCMOS-kamera til højkvalitets billedoptagelse iGlow muliggør det præcisionsbilleddannelse af et bredt udvalg af nukleinsyre- og proteingelprøver og farvninger.
Produktfunktioner:
- One-Touch Billedoptagelsessystem: Strømlinet drift med single-touch aktivering muliggør hurtig billedoptagelse og forbedret brugereffektivitet for højkapacitets laboratoriearbejdsgange
- Automatiseret bakkegenkendelsesteknologi: Intelligent detektionssystem identificerer automatisk prøvebakker, hvilket fjerner manuelle trin og reducerer risikoen for brugerfejl.
- Integreret touchskærmsinterface: Indbygget display giver intuitiv navigation og systemkontrol, hvilket muliggør brugerkontrol uden behov for eksterne computerenheder
- Højopløsnings 5-MP CMOS-kamera: Kraftig billedsensor muliggør optagelse af billeder i publikationskvalitet med overlegen klarhed og detaljer, egnet til videnskabelig dokumentation og analyse
- Multi-kilde gel-excisionsfunktion: Understøtter præcisionsgel-excisionsworkflows ved brug af hvide, blå og UV-lyskilder til alsidige prøveforberedelsesapplikationer
- Integreret sikkerhedsdetektionssystem: Automatiseret overvågning af sikkerhedsskærme sikrer, at UV-skjoldet forbliver på plads under gel-ekstraktionsprocedurerne, hvilket forhindrer potentiel brugereksponering
- Omfattende dataoverførselsmuligheder: Flere forbindelsesløsninger, herunder Ethernet og USB grænseflader, Wi-Fi muliggør fleksibel datastyring og nem integration med netværksinfrastrukturer
Systemspecifikationer og operationelt overblik
Avanceret billedteknologi med integreret computerplatform
Systemet indeholder en sofistikeret Windows-baseret computerplatform, der rent integrerer hardware- og softwarekomponenter. Kernen i billeddannelsesmulighederne er en højopløsnings 5-megapixel videnskabelig CMOS-detektor, der er specielt designet til præcisionsbilledoptagelse. Avanceret sensorteknologi giver automatiserede genkendelsesmuligheder for prøvebakker og UV-sikkerhedsskjoldet, hvilket fremmer operationel sikkerhed og effektivitet i arbejdsgange.
Intuitiv automatiseret billedbehandlingsworkflow
Systemets drift følger en intuitiv arbejdsgang, der er designet til at maksimere effektiviteten samtidig med at videnskabelig stringens opretholdes. Brugerne starter med at åbne prøveskuffen og placere deres prøve på en af billedbakkerne. Den indbyggede software aktiverer kun den billedbehandlingstilstand, der matcher den indsatte prøvebakke, hvilket forenkler brugeroplevelsen. Når et billede optages, registrerer systemet automatisk prøveintensitetsniveauer, beregner en eksponeringstid og tager et billede. Automatiserede funktioner reducerer gætterier og fremmer ensartede, højkvalitetsresultater på tværs af forskellige prøvetyper.
Omfattende datastyrings- og billedbehandlingsmuligheder
Den iGlow har indbygget billedredigeringsmuligheder, der gør det muligt for brugere at udføre grundlæggende billedjusteringer direkte på billedskærmen. Efter billedindsamling kan brugere eksportere optagede data til netværkslokationer eller USB lagringsenheder. Disse billeder er fuldt kompatible med iBright Analysis Software (iBA), hvilket gør det muligt for brugere at udføre avanceret billedanalyse, tilføje annotationer og oprette brugerdefinerede datarapporter på Mac, PC eller i skyen.
Komplet systempakke med udvidet supportdækning
Systemet indeholder alle nødvendige nødvendige komponenter til drift. Alle billedbakker, UV-sikkerhedsskjoldet og et praktisk bakkestativ følger med billedsensoren. Derudover er systemet understøttet af en omfattende toårig garanti, som giver udvidet dækning og tryghed ved laboratorieoperationer.
Serviceplan
2 års garanti
garanti
2-årig erstatningsdækning
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 200/240 V |
| Filtertype | Emissionsfilter |
| Pixel størrelse | 5 MP |
| Inkluderer | Hvide, blå og UV-billedbakker, bakkestativ, UV-sikkerhedsskjold |
| Software | iBright Analysesoftware |
| Transilluminator | Hvid, Blå og UV LED-matrix |
| Bølgelængde | 590 nm |
| Model- | iGlow |
| Kamera type | sCMOS |
| UV overvågning | Automatisk sikkerhedsafbrydelse |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.