missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
IGHMBP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1575.00 DKK - 3670.00 DKK
Tekniske data
| Antigen | IGHMBP2 |
|---|---|
| Applikationer | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Form | Purified |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
18310632
|
Novus Biologicals
NBP3-05096-20UL |
20 μL |
1575.00 DKK
20µL |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
18392533
|
Novus Biologicals
NBP3-05096-100UL |
100 μL |
3670.00 DKK
100µL |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
IGHMBP2 Polyclonal specifically detects IGHMBP2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Tekniske data
| IGHMBP2 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 3508 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| ATP-dependent helicase IGHMBP2, CATF1FLJ41171, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, EC 3.6.4.13, GF-1, Glial factor 1, HCSA, HMN6cardiac transcription factor 1, immunoglobulin mu binding protein 2, Immunoglobulin mu-binding protein 2, SMARD1DNA-binding protein SMUBP-2, SMBP2, SMUBP2FLJ34220 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 540-720 of human IGHMBP2 (NP_002171.2). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel