Få mere at vide
Abnova™ IGH Split FISH sonde
Artikelnummer. p-7190277
Mængde:
100 uL
200 uL
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Artikelnummer. 16043525
Brand: Abnova™ FS0069.100uL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mærkede FISH-prober til identifikation af genopdeling ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Tekniske data
Oversigt DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe
Til brug med (applikation) FISH-Ce
Inkluderer DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe
Mængde 100 uL