Få mere at vide
Invitrogen™ Rotte IgG1 Ucoated ELISA Sæt med plader
Artikelnummer. 15540927
Mængde:
10 x 96 tests
2 x 96 prøver
20 x 96 tests
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Artikelnummer. 15540927
Brand: Invitrogen™ 885050086
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Rotte-immunoglobulin G1 (IgG1) ubelagt ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar, plader og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at påvise og kvantificere proteinniveauer af rotte IgG1. Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
Rotte IgG1 er en underklasse af immunoglobulin G (IgG) antistoffer, der er almindeligt anvendt i forskning og diagnostik. Disse antistoffer produceres af rotter som reaktion på et antigen og kan oprenses fra serum- eller hybridomcellekultursupernatanter. Rotte IgG1 bruges ofte som negativ kontrol i forsøg, da det ikke binder sig til mange pattedyrantigener. Det bruges også i immunhistokemi, flowcytometri og western blotting til at detektere specifikke antigener. Genmålretning er et kraftfuldt værktøj, der bruges til at manipulere rottens genom og generere dyremodeller til at studere menneskelige sygdomme. Med genmålretning kan specifikke gener slås ud, indsættes eller modificeres for at undersøge deres rolle i sygdomspatogenese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 6,25 til 400 ng/ml
Assay følsomhed 6.25 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Rotte
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Sættets indhold Capture Antibody: Fortitreret, Oprenset antistof, Detektionsantistof: Fortitreret, HRP-konjugeret antistof, Standard: Rekombinant protein til generering af standardkurve og kalibrering af prøver, 10X Coating Buffer: Buffer til plettering af Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Fortynder: Buffer til blokering og fortynding af detektionsantistoffet og enzymet, Underlag: 1X TMB-løsning, Analysecertifikat: Lot-specifikke instruktioner til fortynding af antistoffer og standarder, 96-brøndsplade: Højaffinitetsplade med 96 brønde (inkluderet med produktkatalognr., der ender på suffikserne -22, -76, -86)
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 10μ L, Serum 10μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Immunoglobulin G
Mål Rotte IgG1
Test tid 1 t 45 min
Samlet analysetid 24 timer 30 min