Få mere at vide
Invitrogen™ Humant IgG (Total) Ubelagt ELISA Kit
Artikelnummer. p-7084563
Mængde:
10 x 96 tests
20 x 96 tests
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Artikelnummer. 15590937
Brand: Invitrogen™ 885055077
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Human Total Immunoglobulin G (igG) ubelagt ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at detektere og kvantificere proteinniveauer af humant igG. Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
Humant IgG, også kendt som humant immunglobulin G, er et antistof, der produceres af immunsystemet som reaktion på antigener. Det er det mest udbredte immunglobulin i blodet og spiller en nøglerolle i forsvaret mod patogener. IgG virker ved at binde sig til specifikke antigener og fremme deres clearance fra kroppen gennem forskellige mekanismer, herunder fagocytose og komplementaktivering. IgG er også involveret i andre immunresponser, såsom antistofafhængig cellulær cytotoksicitet og neutralisering af toksiner. Humant IgG kan bruges i forskning til at studere immunresponset på patogener og til at udvikle diagnostiske tests og terapeutiske interventioner for infektionssygdomme og autoimmune sygdomme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 1,6 til 100 ng/ml
Assay følsomhed 1.6 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Sættets indhold Capture Antibody: Fortitreret, Oprenset antistof, Detektionsantistof: Fortitreret, HRP-konjugeret antistof, Standard: Protein til generering af standardkurve og kalibrering af prøver, 10X Coating Buffer: Buffer til plettering af Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Fortynder: Buffer til blokering og fortynding af detektionsantistoffet og enzymet, Underlag: 1X TMB-løsning, Analysecertifikat: Lot-specifikke instruktioner til fortynding af antistoffer og standarder, 96-brøndsplade: Højaffinitetsplade med 96 brønde (inkluderet med produktkatalognr., der ender på suffikserne -22, -76, -86)
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 20 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 10μ L, Serum 10μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Immunoglobulin G
Mål Humant IgG
Test tid 1 t 45 min
Samlet analysetid 24 timer 30 min