Beskrivelse
- Designet til hurtig oprensning af protein A og protein A fusionskonjugater
- IgG koblet til den stærkt tværbundne 6% agarosematrix Sepharose 6 Hurtigt flow
- Binder mindst 2mg protein A/ml medium
- Velegnet til tandemaffinitetsoprensning (TAP) af proteinkomplekser
Ordreinfo
Leveres i 10 ml beholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 mL |
| Flowhastighed | 400 cm/hr. |
| Partikelstørrelse | 90μ m |
| Til brug med (udstyr) | AKTA™ systemer |
| Produkttype | Sepharose FF Media |
| Format | Solid perle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 5cm |
| Til brug med (applikation) | Hurtig oprensning af protein A og protein A fusionskonjugater, tandem affinitetsoprensning (TAP) af proteinkomplekser |
| Højde (engelsk) | 5,9 tommer |
| Højde (metrisk) | 15cm |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- IgG Sepharose 6 Fast Flow, 10 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanol