Få mere at vide
IgG(H+L) Goat anti-Mouse, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 17640287 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
17640287 1 mL
1 options
Artikelnummer. 17640287 Leverandør Proteintech Leverandørnr. SA0000111ML
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Goat anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
Tekniske data
Antigen IgG(H+L)
Applikationer ELISA, Western Blot
Konjugeret HRP
Formulering 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
Værtsarter Goat
Oprensningsmetode The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Mængde 1 mL
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Mouse
Indhold og opbevaring Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Form Liquid