Få mere at vide
IgG(H+L) Donkey anti-Rabbit, CoraLite488, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Rabbit Affinipure Secondary Antibody
373.14 DKK
Tekniske data
Antigen IgG(H+L)
Applikationer Immunofluorescence, Flow Cytometry
Konjugeret CoraLite 488
Form Liquid
Værtsarter Donkey
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
17610407
Dokumentvisning
Proteintech
SA00013-6-200UL
200 μL
373.14 DKK
200µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
IgG(H+L)
CoraLite 488
Donkey
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Immunofluorescence, Flow Cytometry
Liquid
Rabbit
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater