Få mere at vide
IgG(H+L) Donkey anti-Mouse, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
373.14 DKK - 1335.84 DKK
Tekniske data
| Antigen | IgG(H+L) |
|---|---|
| Applikationer | ELISA, Western Blot |
| Konjugeret | HRP |
| Form | Liquid |
| Værtsarter | Donkey |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
17690307
|
Proteintech
SA00001-8-200UL |
200 μL |
373.14 DKK
200µL |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
17680307
|
Proteintech
SA00001-8-1ML |
1 mL |
1335.84 DKK
1ml |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Tekniske data
| IgG(H+L) | |
| HRP | |
| Donkey | |
| 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA | |
| The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
| ELISA, Western Blot | |
| Liquid | |
| Mouse | |
| Secondary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |