Få mere at vide
IgG(H+L) Donkey anti-Mouse, CoraLite488, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
373.14 DKK - 738.82 DKK
Tekniske data
| Antigen | IgG(H+L) |
|---|---|
| Applikationer | Immunofluorescence, Flow Cytometry |
| Konjugeret | CoraLite 488 |
| Form | Liquid |
| Værtsarter | Donkey |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
17690397
|
Proteintech
SA00013-5-200UL |
200 μL |
373.14 DKK
200µL |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
17600407
|
Proteintech
SA00013-5-500UL |
500 μL |
738.82 DKK
500µL |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Tekniske data
| IgG(H+L) | |
| CoraLite 488 | |
| Donkey | |
| 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA | |
| The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
| Immunofluorescence, Flow Cytometry | |
| Liquid | |
| Mouse | |
| Secondary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |