Få mere at vide
IgG(H+L) Donkey anti-Mouse, Biotin-SP, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
373.14 DKK
Tekniske data
Antigen IgG(H+L)
Applikationer ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Konjugeret Biotin-SP
Form Liquid
Værtsarter Donkey
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
17600357
Dokumentvisning
Proteintech
SA00004-9-200UL
200 μL
373.14 DKK
200µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
IgG(H+L)
Biotin-SP
Donkey
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Liquid
Mouse
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater