Få mere at vide
IgG(H+L) Donkey anti-Goat, Biotin, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Goat Affinipure Secondary Antibody
1335.84 DKK
Tekniske data
Antigen IgG(H+L)
Applikationer ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Konjugeret Biotin
Form Liquid
Værtsarter Donkey
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
17620347
Dokumentvisning
Proteintech
SA00004-3-1ML
1 mL
1335.84 DKK
1ml
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
IgG(H+L)
Biotin
Donkey
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Liquid
Goat
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater