Få mere at vide
IgG Fraction Mouse anti-Rabbit, HRP, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech SA00001-7L-200UL
Produktkode 17204906
  • 373.14 DKK / 200µL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
IgG Fraction Monoclonal antibody specifically detects IgG Fraction in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
IgG Fraction
Monoclonal
HRP
200 μL
Rabbit
IgG1
ELISA, Western Blot
0.2 mg/mL
Mouse
Secondary