missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
IgG, Fcγ Fragment Specific Goat anti-Mouse, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Shop alle Proteintech produkterTekniske data
Tekniske data
| Antigen | IgG, Fcγ Fragment Specific |
| Applikationer | ELISA, Western Blot |
| Konjugeret | HRP |
| Formulering | 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA |
| Værtsarter | Goat |
| Oprensningsmetode | The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
| Mængde | 1 mL |
| Primær eller sekundær | Secondary |
| Målarter | Mouse |
| Indhold og opbevaring | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?