Få mere at vide
MP Biomedicals™ IgG Affinity Gel
Artikelnummer. 11424295 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
2 mL
Pakningsstørrelse:
2ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424295 2 mL 2ml
1 options
Artikelnummer. 11424295 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0855961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2280.00 DKK
    2170.56 DKK / 2ml
    Spare 109.44 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
IgG Affinity Gel fremstilles ved omsætning af oprenset IgG til aktiveret Sepharose™ 4B gel.
  • Produktet er kanin IgG (helt molekyle) kovalent koblet til Sepharose-4B
  • Pakket i en polystyrenkromatografisøjle
Tekniske data
Bindende Kapacitet 2,3 mg antistof/ml
Mængde 2 mL
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Til affinitetsoprensning af antistoffer mod kanin IgG eller til fjernelse af disse antistoffer fra et antiserumpræparat
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.