Få mere at vide
Invitrogen™ Human IGFBP1 ELISA Kit
Artikelnummer. 15495013
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15495013
Brand: Invitrogen™ EHIGFBP1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Den humane insulinlignende vækstfaktor bindende protein 1 (Hu IGFBP1) ELISA kvantificerer Hu IGFBP1 i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IGFBP1. Metodens princip The Human IGFBP1 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Dette gen er medlem af den insulin-lignende vækstfaktor binding protein (IGFBP) familie og koder for et protein med et IGFBP domæne og et thyroglobulin type I domæne. Proteinet binder både insulinlignende vækstfaktorer (IGF'er) I og II og cirkulerer i plasmaet. Binding af dette protein forlænger halveringstiden for IGF'erne og ændrer deres interaktion med celleoverfladereceptorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P08833
Analyseområde 2,74 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed 5 pg/mL
Kalibreringsområde 5 pg/ml til 2000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Andre proteiner
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med nogen af de testede cytokiner: Human BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p130,- IL-12 p150,-IL IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, TCF-1, TCF-1 TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Tilstrækkelig til 96 analyser
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3484
Gen symbol AFBP,IBP1,IGF-BP25,PP12,hIGFBP-1
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signaltransduktion
Prøvevolumen Plasma 20μ L, Serum 20μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym tcag7.702, AFBP, IBP1, IGF-BP25, PP12, hIGFBP-1
Mål IGFBP-1
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min