Få mere at vide
Invitrogen™ Muse IGFBP-3 ELISA Kit
Artikelnummer. 15465283
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15465283
Brand: Invitrogen™ EMIGFBP3
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Muse IGF Binding Protein 3 (Ms IGFBP-3) ELISA kvantificerer Ms IGFBP-3 i museserum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Ms IGFBP-3. Metodens princip The Mouse IGFBP-3 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
IGFBP3 er et gen, der tilhører den insulin-lignende vækstfaktor bindende protein (IGFBP) familien. Genet koder for et protein, der indeholder både et IGFBP-domæne og et thyroglobulin type-I-domæne. Dette protein er kendt for at danne et ternært kompleks med insulinlignende vækstfaktor syrelabil underenhed (IGFALS) og enten insulinlignende vækstfaktor (IGF) I eller II. Komplekset cirkulerer i plasmaet og forlænger halveringstiden for IGF'er, mens det også ændrer deres interaktion med celleoverfladereceptorer. Forskellige isoformer af genet er blevet identificeret gennem alternative transkriptionelle splejsningsvarianter. Sygdomme forbundet med IGFBP3 omfatter insulinlignende vækstfaktor I og syre-labile underenhedsmangel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P47878
Analyseområde 54,87 til 40.000 pg/ml
Assay følsomhed 70 pg/mL
Kalibreringsområde 70 pg/ml til 40000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Vækstfaktorer& Receptorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med følgende testede cytokiner: Mus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-1 beta,, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selectin, Lymphotactin, MCP-M, M, FIP, M, F, 1, M, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, PSelectin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Tilstrækkelig til 96 analyser
Målarter Mus
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 16009
Gen symbol AI649005,IGFBP-3,IGgfbp3
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Udvikling
Prøvevolumen Plasma 2μ L, Serum 2μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym RP23-20C9.1, AI649005, IGFBP-3, IGgfbp3
Mål IGFBP3
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min